Y0000476
Chlordiazepoxid Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Demoxepam, 7-Chlor-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-on-4-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlordiazepoxide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-11-6-7-13-12(8-11)15(10-4-2-1-3-5-10)18(20)9-14(19)17-13/h1-8,20H,9H2
InChIKey
PSADRZMLSXCSAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)