Merck
B1220000
Ibuprofen-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2RS)-2-(4-Butylphenyl)-propansäure -Lösung, 4-Butyl-α-methylbenzol-essigsäure, p-Butyl-hydratropsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.28
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
ibuprofen
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C(C)c1ccc(cc1)CCCC
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)10(2)13(14)15/h6-10H,3-5H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
FEFPDZIYEWFQFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Dieser Referenzstandard nach dem Europäischen Arzneibuch ist nur zur Verwendung wie spezifisch in dem Europäischen Arzneibuch angegeben vorgesehen. Seine Eignung für andere Verwendungszwecke wird nicht garantiert und obliegt der Verantwortung des Anwenders. Dieser Standard ist nicht zur Anwendung bei Mensch oder Tier vorgesehen.
Er wurde für die Herstellung von Referenzlösung (a) zum Prüfen von ähnlichen Substanzen in Ibuprofen mittels Flüssigchromatografie (Allgemeiner Text 2.2.29) gemäß der Monografie 0721 des Europäischen Arzneibuchs entwickelt.
Verpackung
Dieses Produkt wird wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission festgelegt bereitgestellt. Die aktuelle Mengeneinheit finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
35.6 °F
Flammpunkt (°C)
2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)