PHR2122
2-(4-Isobutyrylphenyl)propanamid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
ibuprofen
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)C(=O)c1ccc(C(C)C(N)=O)cc1
InChI
1S/C13H17NO2/c1-8(2)12(15)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(14)16/h4-9H,1-3H3,(H2,14,16)
InChIKey
XXWBOQIWXXZZOI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)