Wichtige Dokumente
Y0000426
Lamivudin für die Systemeignung 2
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Lamivudin, 2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lamivudine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChIKey
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)