Y0000313
Clofazimin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N,5-Bis-(4-chlorphenyl)-3,5-dihydro-3-(isopropylimino)-phenazin-2-amin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clofazimine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)\N=C1/C=C2N(c3ccc(Cl)cc3)c4ccccc4N=C2C=C1Nc5ccc(Cl)cc5
InChI
1S/C27H22Cl2N4/c1-17(2)30-24-16-27-25(15-23(24)31-20-11-7-18(28)8-12-20)32-22-5-3-4-6-26(22)33(27)21-13-9-19(29)10-14-21/h3-17,31H,1-2H3/b30-24+
InChIKey
WDQPAMHFFCXSNU-BGABXYSRSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)