Merck
Y0000257
Lactobionsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O12
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.30
Beilstein:
95054
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lactobionic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
113-118 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
InChIKey
JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lactobionic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Saúl Alonso et al.
Bioresource technology, 109, 140-147 (2012-02-09)
The influence of dissolved oxygen availability on cell growth and lactobionic acid production from whey by Pseudomonas taetrolens has been investigated for the first time. Results from pH-shift bioreactor cultivations have shown that high agitation rate schemes stimulated cell growth
Saúl Alonso et al.
Applied microbiology and biotechnology, 96(6), 1465-1477 (2012-07-11)
Physiological heterogeneity constitutes a critical parameter in biotechnological systems since both metabolite yield and productivity are often hampered by the presence of undesired physiological cell subpopulations. In the present study, the physiological status and functionality of Pseudomonas taetrolens cells were
Qinghuan Zhao et al.
Bioconjugate chemistry, 22(3), 346-352 (2011-02-23)
Proteins of viral capsid may self-assemble into virus-like particles (VLPs) that can find many biomedical applications such as platform for drug delivery. In this paper, we describe preparation of VLPs by self-assembly of VP6, a rotavirus capsid protein that was
Saúl Alonso et al.
Bioresource technology, 102(20), 9730-9736 (2011-08-25)
Lactobionic acid finds applications in the fields of pharmaceuticals, cosmetics and medicine. The production of lactobionic acid from whey by Pseudomonas taetrolens was studied in shake-flasks and in a bioreactor. Shake-flask experiments showed that lactobionic acid was a non-growth associated
Xuejiao Zhang et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(1), 145-153 (2012-11-08)
Mixed copolymer nanoparticles (NPs) self-assembled from β-cyclodextrin-grafted hyperbranched polyglycerol (HPG-g-CD) and lactobionic acid (LA)-grafted hyperbranched polyglycerol (HPG-g-LA) were applied as carriers for a hydrophobic antitumor drug, paclitaxel (PTX), achieving hepatocellular carcinoma-targeted delivery. The resulting NPs exhibited high drug loading capacity