Y0000241
Clobazam Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
7-Chlor-5-phenyl-1,5-dihydro-3H-1,5-benzodiazepin-2,4-dion, N-Desmethylclobazam
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clobazam
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)CC(=O)N2c3ccccc3
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)
InChIKey
RRTVVRIFVKKTJK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)