Wichtige Dokumente
Y0000153
Tianeptin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Ethyl-7-bromheptanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tianeptine
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.459 (lit.)
bp
112 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29 °C (lit.)
Dichte
1.217 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)CCCCCCBr
InChI
1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
InChIKey
OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)