Y0000099
Pentoxyverin Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Caramiphen, 1-Phenyl-cyclopentancarbonsäure-[2-(diethylamino)ethyl]-ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pentoxyverine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CCOC(=O)C2(CCCC2)c1ccccc1)(CC)CC
InChI
1S/C18H27NO2/c1-3-19(4-2)14-15-21-17(20)18(12-8-9-13-18)16-10-6-5-7-11-16/h5-7,10-11H,3-4,8-9,12-15H2,1-2H3
InChIKey
OFAIGZWCDGNZGT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)