Y0000086
Aceclofenac Unreinheit H
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[(2,6-Dichlorphenyl)-amino]-benzolessigsäure-{2-[2-(carboxymethoxy)-2-oxoethoxy]-2-oxoethyl}-ester, {{{{{{{2-[(2,6-Dichlorphenyl)-amino]-phenyl}-acetyl}-oxy}-acetyl}-oxy}-acetyl}-oxy}-essigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Beschreibung
API family: aceclofenac
API-Familie
aceclofenac
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1c(c(ccc1)Cl)Nc2c(cccc2)CC(=O)OCC(=O)OCC(=O)OCC(=O)O
InChI
1S/C20H17Cl2NO8/c21-13-5-3-6-14(22)20(13)23-15-7-2-1-4-12(15)8-17(26)30-10-19(28)31-11-18(27)29-9-16(24)25/h1-7,23H,8-11H2,(H,24,25)
InChIKey
ZCCRLKICIDWHKV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)