Merck
T0100000
Testosteron
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
17β-Hydroxy-3-oxo-4-androsten, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-on, 4-Androsten-17β-ol-3-on, trans-Testosteron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.42
Beilstein:
1915399
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
testosterone
Hersteller/Markenname
EDQM
Arzneimittelkontrolle
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H28O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-17,21H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChIKey
MUMGGOZAMZWBJJ-DYKIIFRCSA-N
Angaben zum Gen
human ... AR(367)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Testosterone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Vom Hoden freigesetztes Testosteron wird im Zielgewebe zum Dihydrotestosteron umgewandelt und scheint dort viele der biologischen Aktionen von Testosteron zu aktivieren. Androgene lenken die Entwicklung des männlichen Phenotypus während der Embryogenese und der Pubertät.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Marie Sinclair et al.
Transplantation, 98(7), 788-792 (2014-06-12)
Low pretransplant serum testosterone has recently been associated with increased mortality in men awaiting liver transplantation, but the potential impact on rejection has not yet been investigated. Pretransplantation serum testosterone, SHBG, and other variables were collected on 190 consecutive men
David J Handelsman
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 91(5), 1646-1653 (2006-02-16)
The objective of the study was to review the rationale underlying the banning of human chorionic gonadotropin (hCG) and estrogen blockers (antiestrogens, specific estrogen receptor modulators, aromatase inhibitors) in sports for male and female athletes in the light of gender
Y Zimmerman et al.
Human reproduction update, 20(1), 76-105 (2013-10-02)
BACKGROUND; Combined oral contraceptives (COCs) reduce levels of androgen, especially testosterone (T), by inhibiting ovarian and adrenal androgen synthesis and by increasing levels of sex hormone-binding globulin (SHBG). Although this suppressive effect has been investigated by numerous studies over many
James R Bell et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 306(9), H1265-H1274 (2014-03-13)
Estrogen in females is conventionally considered a cardioprotective influence, but a role for estrogen in male cardioprotection has yet to be defined. Estrogen biosynthesis from testosterone is regulated by aromatase. Aromatase has recently been shown to be expressed in the
Andrea C Lo et al.
International journal of radiation oncology, biology, physics, 88(1), 87-93 (2013-12-18)
To determine (1) the prognostic utility of prostate-specific antigen (PSA) concentration at 45 to 60 months (48mPSA) after low-dose-rate prostate brachytherapy (LDR-PB); (2) the predictors of 48mPSA; and (3) the prognostic utility of directional trends between PSA levels at 24