Wichtige Dokumente
SMB01386
6-Formylpterin
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
6-FP, 2-Amino-4-hydroxy-6-formylpteridine, 2-Amino-6-formylpteridin-4-one, Pterin-6-aldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Grünere Alternativprodukt-Bewertung
old score: 59
new score: 52
Find out more about DOZN™ Scoring
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Safer Solvents and Auxiliaries
Reduce Derivatives
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Anwendung(en)
metabolomics
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)