Wichtige Dokumente
SMB00973
Albendazol-2-aminosulfon
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
2-Amino-5-propylsulfonylbenzimidazol, 2-Aminoalbendazol-sulfon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
220— 222 °C
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCS(=O)(C1=CC=C(N=C(N)N2)C2=C1)=O
InChI
1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
InChIKey
WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)