PHR8617
3-(Acetyloxy)-7-chlor-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-on
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
7-Chlor-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl- 2H-1,4-benzodiazepin-2-on-acetat, 7-Chlor-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzodiazepin-3-ylacetat, Oxazepam-acetat
About This Item
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
(Not traceable to any primary pharmacopeia standard)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)NC(=O)C(N=C2c3ccccc3)OC(=O)C
InChI
1S/C17H13ClN2O3/c1-10(21)23-17-16(22)19-14-8-7-12(18)9-13(14)15(20-17)11-5-3-2-4-6-11/h2-9,17H,1H3,(H,19,22)
InChIKey
FYRWUTOZBRWYCS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)