Wichtige Dokumente
PHR3835
Methyltricosanoat
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Methyltricosanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1438205
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 250 mg
mp (Schmelzpunkt)
53-56 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C24H48O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-2/h3-23H2,1-2H3
InChIKey
VORKGRIRMPBCCZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)