PHR3684
Sulbactam-verwandte Verbindung E / EP-Unreinheit E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(2S,5R)-6,6-Dibrom-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-carbonsäure-4,4-dioxid, 6,6-Dibrom-penicillansäure-1,1-dioxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1623783
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[S]1(=O)(=O)[C@H]2N([C@H](C1(C)C)C(=O)O)C(=O)C2(Br)Br
InChI
1S/C8H9Br2NO5S/c1-7(2)3(4(12)13)11-5(14)8(9,10)6(11)17(7,15)16/h3,6H,1-2H3,(H,12,13)/t3-,6+/m0/s1
InChIKey
DZYBRGUNKNPEKM-BBIVZNJYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)