PHR3628
Oxcarbazepin-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
N-Formyl-10-oxo-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1483163
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(c2c(cccc2)CC(=O)c3c1cccc3)C(=O)NC=O
InChI
1S/C16H12N2O3/c19-10-17-16(21)18-13-7-3-1-5-11(13)9-15(20)12-6-2-4-8-14(12)18/h1-8,10H,9H2,(H,17,19,21)
InChIKey
FOEYBWXNDHBTBV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)