PHR3382
Zileuton-verwandte Verbindung C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
2-Acetylbenzothiophen, 1-Benzo[b]thiophen-2-yl-ethanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1724689
API-Familie
zileuton
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
mp (Schmelzpunkt)
86-90 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(=O)c1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C10H8OS/c1-7(11)10-6-8-4-2-3-5-9(8)12-10/h2-6H,1H3
InChIKey
SGSGCQGCVKWRNM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)