PHR3302
Diatrizoesäure-verwandte Verbindung A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
3-Acetamido-5-amino-2,4,6-triiodbenzoesäure, 3-(Acetylamino)-5-amino-2,4,6-triiodbenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1184027
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C9H7I3N2O3/c1-2(15)14-8-5(11)3(9(16)17)4(10)7(13)6(8)12/h13H2,1H3,(H,14,15)(H,16,17)
InChIKey
XCNHOBHCZBIGJP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)