PHR3280
Cetirizin-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)-ethan-1-ol -dihydrochlorid, 4-(Diphenylmethyl)-1-piperazinethanol -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1102941
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Cl.N1(CCN(CC1)C(c3ccccc3)c2ccccc2)CCO
InChI
1S/C19H24N2O.2ClH/c22-16-15-20-11-13-21(14-12-20)19(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18;;/h1-10,19,22H,11-16H2;2*1H
InChIKey
DJRDCMNGICGKGJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)