Wichtige Dokumente
PHR3213
Neohesperidin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Neohesperidin, (S)-4′-Methoxy-3′,5,7-trihydroxy-flavanon-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranosid], Hesperetin-7-O-neohesperidosid, NSC 31048
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1458042
API-Familie
neohesperidin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(33)23(35)25(37)27(39-10)43-26-24(36)22(34)19(9-29)42-28(26)40-12-6-14(31)20-15(32)8-17(41-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(30)5-11/h3-7,10,17,19,21-31,33-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+/m0/s1
InChIKey
ARGKVCXINMKCAZ-UZRWAPQLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)