PHR2958
Orphenadrin-verwandte Verbindung C
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Tofenacin -hydrochlorid, N-Methyl-2-[(2-methylphenyl)-phenylmethoxy]-ethanamin -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1479031
API-Familie
orphenadrine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C17H21NO.ClH/c1-14-8-6-7-11-16(14)17(19-13-12-18-2)15-9-4-3-5-10-15;/h3-11,17-18H,12-13H2,1-2H3;1H
InChIKey
YAXWIYFUVISXRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)