PHR2939
Salbutamol-Unreinheit K
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
2-(tert.-Butylamino)-1-[3-chlor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-phenyl]-ethanon, 2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-[3-chlor-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-phenyl]-ethanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
Clc1c(c(cc(c1)C(=O)CNC(C)(C)C)CO)O
InChI
1S/C13H18ClNO3/c1-13(2,3)15-6-11(17)8-4-9(7-16)12(18)10(14)5-8/h4-5,15-16,18H,6-7H2,1-3H3
InChIKey
XGPDAKVHCAQAPH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)