PHR2912
Famotidin-verwandte Verbindung E
reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N,N′′′-[Dithiobis-(methylen-4,2-thiazoldiyl)]-bisguanidin, 2,2′-[4,4′-Disulfandiylbis-(methylen)-bis-(thiazol-4,2-diyl)]-diguanidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical secondary standard
reference material
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1269254
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
SMILES String
[s]1c(nc(c1)CSSCc2nc([s]c2)N=C(N)N)N=C(N)N
InChI
1S/C10H14N8S4/c11-7(12)17-9-15-5(1-19-9)3-21-22-4-6-2-20-10(16-6)18-8(13)14/h1-2H,3-4H2,(H4,11,12,15,17)(H4,13,14,16,18)
InChIKey
ZWHJVLVEEDAPHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)