PHR2910
Famotidin-verwandte Verbindung C
Synonym(e):
Famotidine Related Compound C, Famotidine Impurity C (PhEur), (3-[[2-(diaminomethyleneamino)-4-thiazolyl]methyl]thio]propionyl]sulfamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1269232
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
famotidine
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)