Merck
PHR2814
Supelco
Tibolon
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Tibolon, (7α,17α)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-in-3-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.45
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP
traceable to Ph. Eur.
API-Familie
tibolone
Verpackung
pkg of 200 mg
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)C4=C(C[C@H]3C)CC(=O)CC4)CC1)C)C#C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
InChIKey
WZDGZWOAQTVYBX-XOINTXKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tibolon ist ein synthetisches Steroid mit schwacher östrogener, androgener und progestogener Aktivität, das bei der Behandlung von Menopause-Syndrom eingesetzt wird. Tibolon und seine Metaboliten induzieren in vitro Prolaktin-Produktion in humanen endometrialen Stromazellen. Sulfatierung spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und der Regulierung der gewebespezifischen Aktivität von Tibolon und seine Metaboliten.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Anwendung
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Hinweis zur Analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)