Wichtige Dokumente
PHR1942
Aspirin-Unreinheit F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
O-Acetyl-salicylsäureanhydrid, 2-Acetoxybenzoesäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
API-Familie
aspirin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
O=C(OC(C(C=CC=C1)=C1OC(C)=O)=O)C(C=CC=C2)=C2OC(C)=O
InChI
1S/C18H14O7/c1-11(19)23-15-9-5-3-7-13(15)17(21)25-18(22)14-8-4-6-10-16(14)24-12(2)20/h3-10H,1-2H3
InChIKey
OAWXYINGQXLWOE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)