PHR1822
Budesonid-verwandte Verbindung G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
16α,17-[Butylidenbis-(oxy)]-11β, 21-dihydroxy-pregna-4-en-3,20-dion, 1,2-Dihydrobudesonid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1078267
API-Familie
budesonide
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)