Wichtige Dokumente
PHR1347
Tris Base
certified reference material, pharmaceutical secondary standard, traceable to USP 1698002, traceable to Ph. Eur. T2550000
Synonym(e):
Tromethamin, Tris
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Tromethamin, pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. T2550000
traceable to USP 1698002
API-Familie
tromethamine, trometamol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChIKey
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)