PHR1210
Cumen
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(1-Methylethyl)benzol, Isopropylbenzol, NSC 8776
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1151709
Dampfdichte
4.1 (vs air)
Dampfdruck
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
API-Familie
cumene
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
797 °F
Expl.-Gr.
6.5 %
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−96 °C (lit.)
Dichte
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
InChIKey
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
87.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
31.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)