Wichtige Dokumente
PHL83334
Fraxinol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
6-Hydroxy 5,7-dimethoxycumarin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[o]1c2c(c(c(c(c2)OC)O)OC)cc[c]1=O
InChI
1S/C11H10O5/c1-14-8-5-7-6(3-4-9(12)16-7)11(15-2)10(8)13/h3-5,13H,1-2H3
InChIKey
PBPNOAHYDPHKFH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)