Wichtige Dokumente
P3650000
Propylparahydroxybenzoat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxybenzoesäure-propylester, Propyl-4-hydroxybenzoat, Propylparaben
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
parabens
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCOC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6,11H,2,7H2,1H3
InChIKey
QELSKZZBTMNZEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
356.0 °F
Flammpunkt (°C)
180 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Separation of Methyl Paraben, analytical standard; Ethylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Propylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Butylparaben, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard