Merck
O0250000
Oxprenolol -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(RS)-1-(2-Allyloxyphenoxy)- 3-isopropylamino-2-propanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H23NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.81
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxprenolol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H
InChIKey
COAJXCLTPGGDAJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Oxprenolol hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P R Bontchev et al.
Journal of inorganic biochemistry, 83(1), 25-30 (2001-02-24)
The complexation between copper(II) and the antihypertensive drug oxprenolol (HOxp) was studied both in methanol and slightly alkaline aqueous media at Cu:HOxp molar ratio from 1:1 to 1:10. Copper(lI) forms two types of complexes-a mononuclear violet one, CuOxp2, with bidentately
M I Maguregui et al.
Journal of chromatography. A, 949(1-2), 91-97 (2002-05-10)
A simple capillary zone electrophoretic method with UV detection has been developed for the quantitative determination of the beta-adrenoreceptor antagonists (beta-blockers) oxprenolol and timolol in human urine, preceded by a solid-phase extraction step. The electrophoretic separation was performed on a
S A B Salman et al.
Toxicology mechanisms and methods, 20(3), 137-142 (2010-02-05)
Many previous published methods for the quantitative determination of propranolol (PRN) in human plasma have poor recoveries and were not validated according to the FDA guideline. The aim of this study is to develop a simple HPLC method for detecting
Antonella De Rossi et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 839(1-2), 6-11 (2005-12-21)
High sensitivity analysis of oxprenolol in spiked human urine has been performed by capillary zone electrophoresis (CZE) in ammonium formate buffer pH 2.5 using an uncoated capillary with 1cm length C18 on-capillary preconcentrator at the inlet side. The preconcentrator was
Ahmad Amini et al.
Electrophoresis, 29(19), 3952-3958 (2008-10-30)
This paper introduces four different modes of multiple-injection CZE (MICZE). The validity of these MICZE models was evaluated by the experimental data. Prior to the application of MICZE, the electrophoretic conditions are developed in the single-injection mode by adjusting different