Merck
NIST2944
Standard zur Korrektur der relativen Intensität für die Fluoreszenzspektroskopie
NIST® SRM® 2944, red emission
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
solid
Verpackung
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
general analytical
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B Inhalation
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)