Merck
NIST2943
Standard zur Korrektur der relativen Intensität für die Fluoreszenzspektroskopie
NIST SRM 2943, blue emission
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
for fluorescence
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of each (12.5 x 12.5 x 45) mm
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
general analytical
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)