N0845008
Nimesulid-Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Nitro-2-phenoxy-anilin, 2-Amino-5-nitrodiphenylether, 4-Nitro-2-phenoxy-benzolamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nimesulide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+](=O)([O-])c1cc(c(cc1)N)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O3/c13-11-7-6-9(14(15)16)8-12(11)17-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,13H2
InChIKey
CGQKBVHAWXBMCL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)