Wichtige Dokumente
M9179
Meglumin
99.0-100.5% dry basis, meets USP testing specifications
Synonym(e):
N-Methyl-D-Glucamin, 1-Deoxy-1-(methylamin)-D-glucitol, Meglumin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Assay
99.0-100.5% dry basis
Form
powder
Selbstzündungstemp.
~662 °F
Farbe
off-white
mp (Schmelzpunkt)
129-131.5 °C (lit.)
Löslichkeit
water: soluble
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChIKey
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Anwendung
- Pentavalent Antimony Associated with G-CSF in the Treatment of Cutaneous Leishmaniasis Caused by Leishmania (Viannia) braziliensis: Investigates the use of meglumine in conjunction with G-CSF, showing potential for enhanced treatment outcomes (Suprien et al., 2024).
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?