58067
Nylon 66 filter membrane filter discs .45 μm pore size
pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
Synonym(e):
NYLON 66-MEMBRANEN 0,45μm 50/Stück
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Nylon 66-Filtermembranen, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
Materialien
Nylon 66 filter membrane
Verpackung
pkg of 50 ea
Durchmesser
47 mm
Porengröße
0.45 μm
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.