Merck
E1500000
Erythromycinethylsuccinat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C43H75NO16
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
862.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
erythromycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCOC(=O)CCC(=O)OC1C(CC(C)OC1OC2C(C)C(OC3CC(C)(OC)C(O)C(C)O3)C(C)C(=O)OC(CC)C(C)(O)C(O)C(C)C(=O)C(C)CC2(C)O)N(C)C
InChI
1S/C43H75NO16/c1-15-29-43(11,52)36(48)24(5)33(47)22(3)20-41(9,51)38(25(6)34(26(7)39(50)57-29)59-32-21-42(10,53-14)37(49)27(8)56-32)60-40-35(28(44(12)13)19-23(4)55-40)58-31(46)18-17-30(45)54-16-2/h22-29,32,34-38,40,48-49,51-52H,15-21H2,1-14H3
InChIKey
NSYZCCDSJNWWJL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Erythromycin ethyl succinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Y A Cho et al.
Die Pharmazie, 67(2), 124-130 (2012-04-20)
The effects of curcumin, a natural anti-cancer compound, on the bioavailability and pharmacokinetics of tamoxifen and its metabolite, 4-hydroxytamoxifen, were investigated in rats. Tamoxifen and curcumin interact with cytochrom P450 (CYP) enzymes and P-glycoprotein, and the increase in the use
Baharak Moshiree et al.
Digestive diseases and sciences, 55(3), 675-683 (2009-11-20)
Current pharmacologic treatments for gastroparesis have been disappointing due to the limited options available. Erythromycin ethylsuccinate is a potent prokinetic agent that stimulates gastric emptying. Recently, erythromycin has been linked to the occurrences of sudden cardiac death due to QT
Christian Reichardt et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(40), 10111-10118 (2007-09-18)
The ultrafast photofragmentation of arylperoxycarbonates R-O-C(O)O-O-tert-butyl (R = naphthyl, phenyl) is studied using femtosecond UV excitation at 266 nm and mid-infrared broadband probe pulses to elucidate the dissociation mechanism. Our experiments show that the rate of fragmentation is determined by
Abdolreza Hassanzadeh et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(40), 10098-10104 (2007-09-21)
A major drawback of the antibiotic erythromycin A is its extreme acid sensitivity, leading to rapid inactivation in the stomach. The accepted model for degradation in aqueous acidic solution has erythromycin A in equilibrium with erythromycin A enol ether and
I Brook et al.
Clinical therapeutics, 23(11), 1889-1900 (2002-01-05)
Cefprozil and erythromycin are acceptable alternatives to penicillin in the treatment of pharyngitis/tonsillitis due to group A beta-hemolytic streptococcus (GABHS). The purpose of this trial was to determine the relative efficacy and tolerability of cefprozil and erythromycin in the treatment