Wichtige Dokumente
D9809
Diatrizoesäure Dihydrat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
3,5-Bis-(acetylamino)-2,4,6-triiodbenzoesäure Dihydrat, Amidotrizoesäure Dihydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Assay
98.0-102.0% anhydrous basis
Form
solid
Anwendung(en)
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
InChIKey
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?