Wichtige Dokumente
D0431000
Dequalinium chloride for performance test
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dequaliniumchlorid, 1,1′-Decamethylenbis-(4-amino-chinaldinium)-dichlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
dequalinium
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].[Cl-].Cc1cc(N)c2ccccc2[n+]1CCCCCCCCCC[n+]3c(C)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C30H38N4.2ClH/c1-23-21-27(31)25-15-9-11-17-29(25)33(23)19-13-7-5-3-4-6-8-14-20-34-24(2)22-28(32)26-16-10-12-18-30(26)34;;/h9-12,15-18,21-22,31-32H,3-8,13-14,19-20H2,1-2H3;2*1H
InChIKey
LTNZEXKYNRNOGT-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)