CCW4113
YSG Medium
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Synonym(e):
YSGMedium, tubes | 20 mL, Yeast-Starch-Glucose medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
12 mo. at 8‑25 °C
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
Verpackung
box of 20 tubes
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Parameter
20 mL filling volume
Farbe
pale yellow
pH-Wert
3.7±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Alicyclobacillus spp.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
- Box of 20 tubes
- 17x145 mm glass tubes, ink labeled
- Metal-non injectable cap
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)