CCW4693
YSG-Medium in Flaschen
Solid medium for the detection and isolation of Alicyclobacillus, in fruit juices and other acidic food, suitable for microbiology
Synonym(e):
YSGM, Yeast Starch Glucose Agar, Yeast-Starch-Glucose medium
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
solid
Haltbarkeit
18 mo. at 2‑14 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Leistungsmerkmale
ready-to-use
Zusammensetzung
agar, 15.0 g/L
glucose, 1.0 g/L
soluble starch, 2.0 g/L
yeast extract, 2.0 g/L
Verpackung
box of 10 bottles
Lagerbedingungen
(Tightly closed)
Parameter
200 mL filling volume
Flaschenvolumen
250 mL
Farbe
pale yellow
pH-Wert
3.7±0.2 (25 °C)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Eignung
Alicyclobacillus spp.
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Komponenten
- 1 box with 10 bottles (250 mL)
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
Sonstige Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)