Merck
BP837
Cetirizin -hydrochlorid
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Cetirizin -dihydrochlorid, [2-[4-[(4-Chlorphenyl)-phenylmethyl]-1-piperazinyl]-ethoxy]-essigsäure -dihydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25ClN2O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cetirizine
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(COCCN1CCN(C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C3=CC=CC=C3)CC1)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C21H25ClN2O3.2ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21H,10-16H2,(H,25,26);2*1H
InChIKey
PGLIUCLTXOYQMV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Cetirizine hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Cetirizine Capsules
  • Cetirizine Oral Solution
  • Cetirizine Tablets
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Cetirizin-hydrochlorid ist ein nicht-sedierender Typ Histamin H1-Rezeptorantagonist.
    Cetirizin-hydrochlorid ist ein oral wirksamer und selektiver H1-Rezeptorantagonist. Ein antihistaminisch wirksames Piperazinderivat. Ein nicht-sedierender Typ Histamin H1-Rezeptorantagonist. Hauptmetabolit von Hydroxyzin. Pharmakologisch wirksam ist vor allem das (R)-Enantiomer.
    Verpackung
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliches Produkt
    Produkt-Nr.
    Beschreibung
    Preisangaben
    Piktogramme
    Exclamation mark
    Signalwort
    Warning
    H-Sätze
    Gefahreneinstufungen
    Acute Tox. 4 Oral
    Lagerklassenschlüssel
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)
    Die Dokumentenbibliothek aufrufen
    Kunden haben sich ebenfalls angesehen
    Slide 1 of 2
    1 of 2