Merck
BP816
Desogestrel-Unreinheit D
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Etonogestrel, (17α)-13-Ethyl-17-hydroxy-11-methylen-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-on, 3-Keto-desogestrel, 3-Oxo-desogestrel
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
324.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
API-Familie
desogestrel
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
InChI
1S/C22H28O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,17-20,24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
InChIKey
GCKFUYQCUCGESZ-BPIQYHPVSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Desogestrel impurity D BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Desogestrel Tablets
  • Biochem./physiol. Wirkung
    Etonogestrel ist ein auf Progestin basierendes Empfängnisverhütungsmittel der dritten Generation. Etonogestrel wird selbst als Empfängnisverhütungsmittel verwendet, ist aber auch der aktive Metabolit des Arzneimittels Desogestrel, das in bestimmten kombinierten Empfängnisverhütungsmitteln verwendet wird.
    Verpackung
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Ähnliches Produkt
    Produkt-Nr.
    Beschreibung
    Preisangaben
    Piktogramme
    Health hazard
    Signalwort
    Danger
    H-Sätze
    Gefahreneinstufungen
    Carc. 2 - Repr. 1B
    Lagerklassenschlüssel
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)