Merck
BCR579
Küstenmeerwasser (Hg)
BCR®, certified reference material
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR579
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)