Merck
BCR275
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, disc (small, 0.9 g)
Synonym(e):
Zirkonium-Zinn-Legierung
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
BCR®
Form
disc (small, 0.9 g)
Hersteller/Markenname
JRC
Format
matrix material
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
BCR275
Rechtliche Hinweise
BCR is a registered trademark of European Commission
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)