Merck
B0305000
Beclomethasondipropionate
anhydrous, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
9-Chlor-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-dien-3,20-dion-17,21-dipropionat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H37ClO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
521.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
anhydrous
API-Familie
beclometasone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
InChI
1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
InChIKey
KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Beclomethasone dipropionate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Adrenal gland,Immune system,Bone
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Kai-Michael Beeh et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 131(3), 866-874 (2013-02-07)
Allergen-specific TH2 responses contribute to the development of allergic asthma. Their increase may be due to a reduced early exposure to environmental pathogens, which induces a TH1 response, and thereby suppresses the allergic TH2 response. QbG10 (bacteriophage Qbeta-derived virus-like particle
William J Anderson et al.
Annals of allergy, asthma & immunology : official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology, 109(3), 185-189 (2012-08-28)
Whether small airways dysfunction persists in patients with asthma receiving standard community treatment is unknown. Impulse oscillometry (IOS) is a sensitive measure of small airways function. To assess the degree of small airways dysfunction in a cross-section of patients with
Linjie Zhang et al.
Respirology (Carlton, Vic.), 18(2), 272-277 (2012-10-09)
Recent studies have raised concerns about the link between use of inhaled corticosteroids (ICS) and risk of pneumonia in patients with chronic obstructive pulmonary disease. This cross-sectional study aimed to investigate the association between ICS and oropharyngeal colonization by Streptococcus
Eli O Meltzer et al.
Allergy and asthma proceedings, 33(3), 249-257 (2012-06-28)
Intranasal corticosteroids are recommended as first-line therapy for the treatment of the symptoms of persistent allergic rhinitis (AR). Since the phase-out of chlorofluorocarbon nasal aerosols, intranasal corticosteroids have been available only as aqueous nasal sprays. This study was designed to
Julius H van Bavel et al.
Allergy and asthma proceedings, 33(5), 386-396 (2012-10-03)
An aerosol formulation may be preferred by some allergic rhinitis (AR) patients, to avoid the "wet feeling" and nasal runoff associated with aqueous nasal corticosteroid sprays. Beclomethasone dipropionate (BDP) hydrofluoroalkane nasal aerosol is a recently developed, nonaqueous, nonchlorofluorocarbon formulation of