A1028
8-Anilino-1-Naphthalinsulfonsäure
≥97% purity (HPLC), powder
Synonym(e):
N-Phenylperisäure, ANS, ANSA
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
8-Anilino-1-Naphthalinsulfonsäure,
Assay
≥97% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
, <0.5% (solvent)
Farbe
black
gray to dark green
mp (Schmelzpunkt)
215-217 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
DMF: 50 mg/mL
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
OS(=O)(=O)c1cccc2cccc(Nc3ccccc3)c12
InChI
1S/C16H13NO3S/c18-21(19,20)15-11-5-7-12-6-4-10-14(16(12)15)17-13-8-2-1-3-9-13/h1-11,17H,(H,18,19,20)
InChIKey
FWEOQOXTVHGIFQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?