Merck
917990
Sigma-Aldrich
Hexahydro-1,3-bis(4-methylphenyl)-5-phenyl-1,3,5-diazaphosphorine
≥95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25N2P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.43
UNSPSC-Code:
12352101
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
Funktionelle Gruppe
phosphine
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C23H25N2P/c1-19-8-12-21(13-9-19)24-16-25(22-14-10-20(2)11-15-22)18-26(17-24)23-6-4-3-5-7-23/h3-15H,16-18H2,1-2H3
InChIKey
UBTLQANULOJJIY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)